Learn More
2-metilquinolin-4-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylquinolin-4-ol |
| CAS | 607-67-0 |
| Fórmula molecular | C10H9NO |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11-7/h2-6H,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2N1 |
| Nombre IUPAC | 2-metilquinolin-4(1H)-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 159.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.07 |