Learn More
2-Clorhidrato de metilpirrolidina, 97 %, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosSpecifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylpyrrolidine hydrochloride |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Solubility in water: slightly soluble. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.61 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
RU– Solo para uso en investigación