Learn More
2-Clorhidrato de metilpirrolidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15522333 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15522333 1 g 1 g
15532333 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15522333 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458070010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-09-2026
Añadir a la cesta
CAS 54677-53-1
Fórmula molecular C5H11N·HCl
Peso molecular (g/mol) 121.61
Clave InChI JNEIFWYJFOEKIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylpyrrolidine hydrochloride, 2-methylpyrrolidine hcl, 2-methyl-pyrrolidine hydrochloride, pubchem11112, pubchem11115, acmc-1c01e, 2-methylpyrrolidinehydrochloride, 2-methylpyrrolidine-hydrogen chloride 1/1, pyrrolidine, 2-methyl-, hydrochloride 1:1, pyrrolidine, 2-methyl-, hydrochloride, 2r-9ci
PubChem CID 21907341
Nombre IUPAC 2-metilpirrolidina; clorhidrato
SMILES CC1CCCN1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.61
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación