Learn More
2-Metilpirrolidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10731894 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10731894 10 g Frasco de vidrio 10 g
10313942 2 g Frasco de vidrio 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10731894 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 365390100
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 765-38-8 | C5H11N | 85.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 765-38-8
Fórmula molecular C5H11N
Peso molecular (g/mol) 85.15
Número MDL MFCD00014491
Clave InChI RGHPCLZJAFCTIK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13003
Nombre IUPAC 2-metilpirrolidina
SMILES CC1CCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylpyrrolidine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 98°C to 100°C
Temperatura de inflamación 2°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4350 to 1.437
Cantidad 10 g
Gravedad específica 0.88
Sinónimo pyrrolidine, 2-methyl, 2-methyl-pyrrolidine, 2-methylpyrolidine, 2-methyl-pyrolidine, 2-methyl pyrrolidine, pubchem9410, pyrrolidine,2-methyl, acmc-209mch, acmc-1aspi, rac-2-methyl-pyrrolidine
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylpyrrolidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.