Learn More
2-Metilpirol, TRC
Código de producto. 30473619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473619 100 mg 100 miligramos
30471910 250 mg 250 miligramos
30465609 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30473619 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM339093100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 636-41-9
Fórmula molecular C5H7N
Peso molecular (g/mol) 81.12
Sinónimo 2-Methyl-1H-pyrrole, NSC 81346, alpha-Methylpyrrole
Nombre IUPAC 2-metil-1H-pirol
SMILES Cc1ccc[nH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylpyrrole
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7N/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4,6H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.0578