Learn More
2-Metilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15529503 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15529503 1 g 1 g
15539503 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15529503 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 459860010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5053-43-0 | C5H6N2 | 94.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5053-43-0
Fórmula molecular C5H6N2
Peso molecular (g/mol) 94.11
Clave InChI LNJMHEJAYSYZKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimidine, 2-methyl, 2-methyl pyrimidine, pubchem21974, 2-methyl-1,3-diazine, 2-methylpyrimidine, pyrimidine, 2-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 78748
Nombre IUPAC 2-metilpirimidina
SMILES CC1=NC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylpyrimidine
Punto de fusión -6.0°C
Densidad 1.0132g/mL
Punto de ebullición 130.0°C to 132.0°C
Temperatura de inflamación 37.8°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.0132
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.11
Porcentaje de pureza 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylpyrimidine
Signalord
  • Peligro
Farekategori
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faresætning
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Sikkerhedssætning
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.