Learn More
Ácido 2-metilpirimidina-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15481549 1 g 1 g
15401559 250 mg 250 miligramos
15491549 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481549 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64375.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5194-32-1 | C6H6N2O2 | 138.126 g/mol
It is employed in the synthesis, spectral characterization and anticancer activity of new 2,3,6- substituted quinazolin-4(3h)-one derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la síntesis, caracterización espectral y actividad anticancerígena denuevos derivados de quinazolin-4(3h)-ona sustituidos de 2,3,6.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteger del calor. Almacenar en congelador a – 20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5194-32-1
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.126
Número MDL MFCD08235210
Clave InChI NMGIXZFBQPETOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-methylpyrimidine-5-carboxylicacid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-5-pyrimidinecarboxylicacid, pubchem13290, acmc-209kwu, ksc269i7t, 2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-methyl, 2-methyl pyrimidine-5-carboxylic acid
PubChem CID 13670875
Nombre IUPAC ácido 2-metilpirimidina-5-carboxílico
SMILES CC1=NC=C(C=N1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Punto de fusión 203°C to 205°C
Cantidad 1 g
Beilstein 508773
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido