Learn More
Ácido 2-metilpirimidina-5-carboxílico, 95 %, Acros Organics™
Código de producto. 15294348 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15294348 250 mg 250 miligramos
15284348 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15294348 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454442500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5194-32-1
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.13
Clave InChI NMGIXZFBQPETOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-methylpyrimidine-5-carboxylicacid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-5-pyrimidinecarboxylicacid, pubchem13290, acmc-209kwu, ksc269i7t, 2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-methyl, 2-methyl pyrimidine-5-carboxylic acid
PubChem CID 13670875
Nombre IUPAC ácido 2-metilpirimidina-5-carboxílico
SMILES CC1=NC=C(C=N1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylpyrimidine-5-carboxylic acid, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.