Learn More
Clorhidrato de ácido 2-metilpiridin-3-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10431060 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10431060 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10431060 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430390010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylpyridine-3-boronic acid hydrochloride
CAS 1072952-34-1
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 181.0°C to 186.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H9BClNO2
Número MDL MFCD06659489
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-methylpyridin-3-yl boronic acid hydrochloride, 2-picoline-3-boronic acid hcl, 2-methylpyridin-3-ylboronic acid hydrochloride, 2-picoline-3-boronic acid hydrochloride, 2-methylpyridine-3-boronic acid hydrochloride, 2-picoline-3-boronic acid hydrochloride salt, 2-methylpyridin-3-yl-3-boronic acid hydrochloride, 2-methylpyridin-3-yl boronic acid-hydrogen chloride 1/1
Clave InChI OAMCCRLFDPJOPN-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.CC1=C(C=CC=N1)B(O)O
Nombre IUPAC ácido (2-metilpiridin-3-il)borónico; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 173.40
PubChem CID 44119808
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.41
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylpyridine-3-boronic acid hydrochloride, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.