Learn More
Ácido 2-metilpirazolo[1,5-a]pirimidina-6-carboxílico, TRC
Código de producto. 30473413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30473413 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30473413 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32716025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic Acid
CAS 739364-95-5
Fórmula molecular C8H7N3O2
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7N3O2/c1-5-2-7-9-3-6(8(12)13)4-11(7)10-5/h2-4H,1H3,(H,12,13)
SMILES O=C(C1=CN2N=C(C)C=C2N=C1)O
Nombre IUPAC Ácido 2-metilpirazolo[1,5-a]pirimidina-6-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 177.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.05