Learn More
2-Metilpirazina, TRC
Código de producto. 30136346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136346 25 g 25 g
30134614 10 g 10 g
30011739 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136346 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32489525G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-08-0
Fórmula molecular C5 H6 N2
Peso molecular (g/mol) 94.11
Sinónimo Pyrazine, 2-methyl-, Pyrazine, methyl- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-Methylpyrazine, 2-Methyl-1,4-diazine, Methylpyrazine, Monomethylpyrazine, NSC 30412, NSC 49138
Nombre IUPAC 2-metilpirazina
SMILES Cc1cnccn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylpyrazine
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.0531