Learn More
2-metilpirazina, Mikromol™
Descripción
2-metilpirazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylpyrazine |
| CAS | 109-08-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Methylpyrazine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H6 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Pyrazine, 2-methyl-, Pyrazine, methyl- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-Methylpyrazine, 2-Methyl-1,4-diazine, Methylpyrazine, Monomethylpyrazine, NSC 30412, NSC 49138 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1cnccn1 |
| Nombre IUPAC | 2-metilpirazina |
| Mostrar más |