Learn More
2-metilpirazina-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylpyrazine-d6 |
| CAS | 1219804-84-8 |
| Fórmula molecular | C5 D6 N2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 2-Methylpyrazine-d6, 2,3,5-Trideuterio-6-(trideuteriomethyl)pyrazine, 2-(Methyl-d3)pyrazine-3,5,6-d3, 2-(Methyl-d3)-1,4-diazine-3,5,6-d3, 2-Methylpyrazine-D6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H6N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h2-4 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1nc([2 H])c(nc1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,5-trideuterio-6-(trideuteriometil)pirazina |
| Peso molecular (g/mol) | 100.1515 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.0908 g/mol |
| Mostrar más |