Learn More
2-Metilpirazina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10571371 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10571371 25 g Frasco de vidrio 25 g
10284790 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10571371 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127550250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 109-08-0 | C5H6N2 | 94.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-08-0
Fórmula molecular C5H6N2
Peso molecular (g/mol) 94.12
Número MDL MFCD00006142
Clave InChI CAWHJQAVHZEVTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylpyrazine, pyrazine, methyl, pyrazine, 2-methyl, 2-methyl-1,4-diazine, 2-methyl pyrazine, 2-methyl-pyrazine, unii-rvc6500u9c, fema no. 3309, ccris 2927, wln: t6n dnj b1
PubChem CID 7976
Nombre IUPAC 2-metilpirazina
SMILES CC1=NC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylpyrazine
Nombre de nota 99+ %
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -29.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 134.0°C to 137.0°C
Temperatura de inflamación 50°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5042
Cantidad 25 g
Beilstein 23, 94
Gravedad específica 1.03
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols, ether, acetone, oils and, halogenated solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.12
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylpyrazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.