Learn More
Ácido 2-metilpirazina-5-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11479070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479070 25 g 25 g
11459070 1 g 1 g
11469070 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479070 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14011.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5521-55-1
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.126
Número MDL MFCD00068241
Clave InChI RBYJWCRKFLGNDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-methylpyrazine-5-carboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl, unii-b861rs5nhi, 5-methylpyrazinecarboxylic acid, 5-methyl pyrazine-2-carboxylic acid, 5-methyl-pyrazine-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-methylpyrazine, 2-methyl-5-pyrazinoic acid, b861rs5nhi
PubChem CID 122831
Nombre IUPAC ácido 5-metilpirazina-2-carboxílico
SMILES CC1=NC=C(N=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylpyrazine-5-carboxylic acid
Punto de fusión 165°C to 167°C
Cantidad 25 g
Beilstein 116005
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 98%