Learn More
Ácido 2-metilpropilborónico, TRC
Código de producto. 30480654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30480654 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30480654 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3267451G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylpropylboronic Acid
CAS 84110-40-7
Fórmula molecular C4H11BO2
Cantidad 1 g
Sinónimo B-(2-methylpropyl)boronic Acid, 2-Methyl-1-propaneboronic Acid, (2-Methylpropyl)boronic Acid, Isobutyl Boronic Acid, Isobutylboric Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11BO2/c1-4(2)3-5(6)7/h4,6-7H,3H2,1-2H3
SMILES CC(C)CB(O)O
Nombre IUPAC ácido 2-metilpropilborónico
Peso molecular (g/mol) 101.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0852