Learn More
2-metilpropilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isobutylamine |
| CAS | 78-81-9 |
| Fórmula molecular | C4 H11 N |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | 1-Propanamine, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methyl-1-propanamine (ACI), Isobutylamine (8CI), 1-Amino-2-methylpropane, 2-Methyl-1-aminopropane, 2-Methylpropanamine, 2-Methylpropylamine, 3-Methyl-2-propylamine, i-Butylamine, iso-Butylamine, Monoisobutylamine, NSC 8028, Valamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)CN |
| Nombre IUPAC | 2-metilpropanol-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 73.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 73.0891 |