Learn More
2-metilpropilamina, TRC
Código de producto. 30469058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469058 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30469058 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32718010ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutylamine
CAS 78-81-9
Fórmula molecular C4 H11 N
Cantidad 10 mL
Sinónimo 1-Propanamine, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methyl-1-propanamine (ACI), Isobutylamine (8CI), 1-Amino-2-methylpropane, 2-Methyl-1-aminopropane, 2-Methylpropanamine, 2-Methylpropylamine, 3-Methyl-2-propylamine, i-Butylamine, iso-Butylamine, Monoisobutylamine, NSC 8028, Valamine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3
SMILES CC(C)CN
Nombre IUPAC 2-metilpropanol-1-amina
Peso molecular (g/mol) 73.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.0891