Learn More
2-metilpropilamina, TRC
Código de producto. 30483495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483495 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30483495 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3271805ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutylamine
CAS 78-81-9
Fórmula molecular C4 H11 N
Cantidad 5 mL
Sinónimo 1-Propanamine, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methyl-1-propanamine (ACI), Isobutylamine (8CI), 1-Amino-2-methylpropane, 2-Methyl-1-aminopropane, 2-Methylpropanamine, 2-Methylpropylamine, 3-Methyl-2-propylamine, i-Butylamine, iso-Butylamine, Monoisobutylamine, NSC 8028, Valamine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3
SMILES CC(C)CN
Nombre IUPAC 2-metilpropanol-1-amina
Peso molecular (g/mol) 73.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.0891