Learn More
2-metilpropil-d9-amina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylpropyl-d9-amine |
| CAS | 1146967-64-7 |
| Fórmula molecular | C4 2H9 H2 N |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])N |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 82.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 82.1456 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |