Learn More
Alcohol 2-metilpropil-d9, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylpropyl alcohol-d9 |
| CAS | 850209-54-0 |
| Fórmula molecular | C4 2H9 H O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5 H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])O |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 83.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 83.1297 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |