Learn More
Ácido (2-metilpropil)borónico, 95+%
Código de producto. 10370474 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10370474 25 g Frasco de vidrio 25 g
10364592 1 g Frasco de vidrio 1 g
10467782 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10370474 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 359950250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 84110-40-7 | C4H11BO2 | 101,94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84110-40-7
Fórmula molecular C4H11BO2
Peso molecular (g/mol) 101.94
Número MDL MFCD00134156
Clave InChI ZAZPDOYUCVFPOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutylboronic acid, isobutaneboronic acid, 2-methylpropyl boronic acid, 1-isobutaneboronic acid, 2-methylpropaneboronic acid, 2-methylprop-1-ylboronic acid, unii-khx76h7jhz, khx76h7jhz, 2-methyl-1-propylboronic acid, 2-methyl-1-propaneboronic acid
PubChem CID 2734395
Nombre IUPAC ácido 2-metilpropilborónico
SMILES CC(C)CB(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Methylpropyl)boronic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 108°C to 111°C
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 04,III,1965
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.94
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (2-Methylpropyl)boronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación