Learn More
Alcohol 2-metilpropílico-OD, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-1-propanol-O-D |
| CAS | 14848-63-6 |
| Fórmula molecular | C4 D H9 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Propanol-d, 2-methyl- (9 CI), Isobutyl alcohol-d (6 CI, 7 CI, 8 CI), 2-Methylpropyl Alcohol-OD, 2-Methylpropan-1-ol-d, Isobutanol-O-d, 2-Methyl-1-propanol-O-D |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5 H,3H2,1-2H3/i5D |
| SMILES | [2 H]OCC(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-deuteriooxi-2-metilpropano |
| Peso molecular (g/mol) | 75.1278 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 75.0794 g/mol |
| Mostrar más |