Learn More
Alcohol 2-metilpropil-2-d1, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-1-propanol-2-D |
| CAS | 20440-13-5 |
| Fórmula molecular | C4 D H9 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Propan-2-d-ol, 2-methyl- (9 CI), Isobutyl-2-d alcohol (6 CI, 8 CI), 2-Methylpropanol-2-d, 2-Methylpropyl-2-d1 alcohol, Isobutyl-2-d1-alcohol, 2-Deuterio-2-methylpropan-1-ol, 2-Methyl-1-propan-2-d-ol, Isobutanol-d, 2-Methyl-1-propanol-2-D |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5 H,3H2,1-2H3/i4D |
| SMILES | [2 H]C(C)(C)CO |
| Nombre IUPAC | 2-deuterio-2-metilpropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 75.1278 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 75.0794 g/mol |
| Mostrar más |