Learn More
Ácido 2-metilpropiónico-2-d1, TRC
Código de producto. 30400670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30400670 10 mg 10 miligramos
30407460 100 mg -
30391916 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30400670 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI78100610MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19136-93-7
Fórmula molecular C4 D H7 O2
Peso molecular (g/mol) 89.1113
Sinónimo Propanoic-2-d acid, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methylpropanoic-2-d acid (ACI), Isobutyric-2-d acid (6CI, 8CI), 2-Methylpropanoic Acid-2-D, 2-Methylpropionic-2-d1 Acid, Isobutyric acid-2-d1
Nombre IUPAC Ácido 2-deuterio-2-metilpropanoico
SMILES [2H]C(C)(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylpropionic-2-d1 Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)/i3D
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.0587