Learn More
Ácido 2-metilpropiónico-2-d1, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylpropionic-2-d1 Acid |
| CAS | 19136-93-7 |
| Fórmula molecular | C4 D H7 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Propanoic-2-d acid, 2-methyl- (9 CI, ACI), 2-Methylpropanoic-2-d acid (ACI), Isobutyric-2-d acid (6 CI, 8 CI), 2-Methylpropanoic Acid-2-D, 2-Methylpropionic-2-d1 Acid, Isobutyric acid-2-d1 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)/i3D |
| SMILES | [2 H]C(C)(C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-deuterio-2-metilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 89.1113 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 89.0587 g/mol |
| Mostrar más |