Especificaciones
| CAS | 115-11-7 |
| Densidad | 0.7898 g/cm3 |
| Olor | Characteristic |
| Fórmula molecular | C4H8 |
| Número MDL | MFCD00008898 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | isobutene, isobutylene, 2-methylpropene, 2-methylprop-1-ene, 2-methylpropylene, 1-propene, 2-methyl, 2-methyl-1-propene, 1,1-dimethylethylene, isopropylidenemethylene, methylpropene |
| Clave InChI | VQTUBCCKSQIDNK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(C)=C |
| Nombre IUPAC | 2-metilprop-1-eno |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Methylpropene
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: methanol