Learn More
2-metilpropanotioamida, Mikromol
Código de producto. 30463802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463802 4 x 25 mg 100 miligramos
30051059 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30463802 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1034.2600254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-metilpropanotioamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylpropanethioamide
CAS 13515-65-6
Nombres de analitos o componentes 2-Methylpropanethioamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H9 N S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Propanethioamide, 2-methyl-, Propionamide, 2-methylthio- (6CI,7CI,8CI), 2-Methylpropanethioamide, 2-Methylthiopropionamide, Isobutyrthioamide, Thioisobutyramide
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NS/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H2,5,6)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(C)C(=S)N
Nombre IUPAC 2-metilpropanotioamida
Peso molecular (g/mol) 103.19
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 103,0456 g/mol