Learn More
Clorhidrato de 2-metilpropan-2-amina (clorhidrato de 2-amino-2-metilpropano, clorhidrato de terc-butilamina), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 2-metilpropan-2-amina (clorhidrato de 2-amino-2-metilpropano, clorhidrato de terc-butilamina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-2-methylpropane Hydrochloride |
| CAS | 10017-37-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Amino-2-methylpropane Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C4 H11 N . H Cl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)N |
| Peso molecular (g/mol) | 109.59 |
| Cantidad | 100 mg |