Learn More
2-Metilpiperidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10502721 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10502721 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10795391 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10676902 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10502721 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127490050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 109-05-7 | C6H13N | 99.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-05-7
Fórmula molecular C6H13N
Peso molecular (g/mol) 99.18
Número MDL MFCD00005982
Clave InChI NNWUEBIEOFQMSS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-pipecoline, pipicoline, alpha-pipecoline, piperidine, 2-methyl, alpha-pipecolin, pipecoline, alpha, 2-methyl-piperidine, alpha-methylpiperidine, .alpha.-pipecolin, .alpha.-pipecoline
PubChem CID 7974
Nombre IUPAC 2-metilpiperidina
SMILES CC1CCCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylpiperidine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -5°C to 4°C
Color Amarillo
Densidad 0.8440g/mL
Punto de ebullición 118°C
Temperatura de inflamación 16°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4459 to 1.4479
Cantidad 5 mL
Beilstein 20, 95
Gravedad específica 0.844
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: miscible with ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylpiperidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.