Learn More
2-Metilpiperidina, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357745 100 mL 100 ml
11367745 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357745 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02567.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-05-7 | C6H13N | 99.18 g/mol
2-Methylpiperidine, is used for the oxidation of secondary amines to nitrones by means of H2O2 catalyzed by Sodium tungsten oxide dihydrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-metilpiperidina se utiliza para oxidar aminas secundarias y conseguir nitronas por medio de H2O2 catalizada con dihidrato sódico de óxido de tungsteno.
Solubilidad
Es fácilmente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-05-7
Fórmula molecular C6H13N
Peso molecular (g/mol) 99.18
Número MDL MFCD00005982
Clave InChI NNWUEBIEOFQMSS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-pipecoline, pipicoline, alpha-pipecoline, piperidine, 2-methyl, alpha-pipecolin, pipecoline, alpha, 2-methyl-piperidine, alpha-methylpiperidine, .alpha.-pipecolin, .alpha.-pipecoline
PubChem CID 7974
Nombre IUPAC 2-metilpiperidina
SMILES CC1CCCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylpiperidine
Punto de fusión -4°C
Densidad 0.842
Punto de ebullición 118°C to 119°C
Temperatura de inflamación 8°C (46°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.447
Cantidad 100 mL
Número UN UN2733
Beilstein 79804
Información de solubilidad It is easily soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.18
Porcentaje de pureza ≥98%