Learn More
2-Metilpiperazina, TRC
Código de producto. 17983785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17983785 50 g 50 g
17961615 1 g 1 g
17932925 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17983785 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32480550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-07-9
Fórmula molecular C5H12N2
Peso molecular (g/mol) 100.16
Sinónimo 2-Methyl-piperazine, (±)-2-Methyl-piperazine, (±)-2-Methylpiperazine, NSC 5277
Nombre IUPAC 2-metilpiperazina
SMILES CC1CNCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylpiperazine
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h5-7H,2-4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.1