Learn More
(+/-)-2-Metilpiperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+/-)-2-Methylpiperazine |
| Punto de fusión | 62°C to 66°C |
| Punto de ebullición | 155°C to 156°C |
| Temperatura de inflamación | 65°C (149°F) |
| Olor | Amine-like |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN2925 |
| Beilstein | 383566 |
| Sensibilidad | Air sensitive; Hygroscopic |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.17 |
| Mostrar más |