Learn More
(+/-)-2-Metilpiperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+/-)-2-Methylpiperazine |
| Punto de fusión | 62°C to 66°C |
| Punto de ebullición | 155°C to 156°C |
| Temperatura de inflamación | 65°C (149°F) |
| Olor | Amine-like |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2925 |
| Beilstein | 383566 |
| Sensibilidad | Air sensitive; Hygroscopic |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.17 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- (+/-)-2-Methylpiperazine
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H228-Sólido inflamable.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: (+/-)-2-Methylpiperazine