Learn More
Ácido 2-metilfenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylphenylboronic Acid |
| CAS | 16419-60-6 |
| Fórmula molecular | C7H9BO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Tolueneboronic Acid, o-Boronotoluene, o-Methylphenylboronic Acid, o-Tolylboronic Acid, B-(2-Methylphenyl)boronic Acid, (2-Tolyl)boronic Acid, 2-Methyl-1-phenylboronic Acid, 2-Methylbenzeneboronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9BO2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccccc1B(O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2-metilfenil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 135.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0696 |