Learn More
(2-metilfenil)fenilmetanona (2-metilbenzofenona), Mikromol™
Código de producto. 30049643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049643 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049643 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0801.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2-metilfenil)fenilmetanona (2-metilbenzofenona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone)
CAS 131-58-8
Nombres de analitos o componentes (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H12 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Orphenadrine Hydrochloride Imp. B (EP), Orphenadrine Imp. B (EP), (2-Methylphenyl)phenylmethanone, 2-Methylbenzophenone, Orphenadrine Hydrochloride Impurity B, Orphenadrine Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10H,1H3
SMILES Cc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC (2-metilfenil)-fenilmetanona
Peso molecular (g/mol) 196.24
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 196,0888 g/mol