Learn More
Ácido 2-metilfenoxiacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464394 250 g 250 g
11444394 10 g 10 g
11454394 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464394 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13076.30
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 1878-49-5 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1878-49-5
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00014354
Clave InChI QJVXBRUGKLCUMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylphenoxy acetic acid, 2-2-methylphenoxy acetic acid, 2-methylphenoxyacetic acid, acetic acid, 2-methylphenoxy, o-tolyloxyacetic acid, o-tolyloxy acetic acid, 2-o-tolyloxy acetic acid, acetic acid, o-tolyloxy, acide o-methylphenoxyacetique, unii-pxo85n85g3
PubChem CID 74651
Nombre IUPAC ácido 2-(2-metilfenoxi)acético
SMILES CC1=CC=CC=C1OCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylphenoxyacetic acid
Punto de fusión 152°C to 156°C
Cantidad 250 g
Beilstein 1943465
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%