Learn More
2-metilfenol D8, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | o-Cresol-d8 |
| CAS | 203645-65-2 |
| Fórmula molecular | C7 2H8 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Phen-2,3,4,5-d4-ol-d, 6-(methyl-d3)- (9CI), o-Cresol-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D/hD |
| SMILES | [2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4-tetradeuterio-5-deuteriooxi-6-(trideuteriometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 116.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.1077 g/mol |