Learn More
2-Metilfenantreno, TRC
Código de producto. 30138159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138159 250 mg 250 miligramos
17952495 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138159 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM325420250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2531-84-2
Fórmula molecular C15 H12
Peso molecular (g/mol) 192.26
Sinónimo 2-Methylphenanthrene, Phenanthrene, 2-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 2-Methylphenanthrene (ACI), NSC 89276
Nombre IUPAC 2-metilfentreno
SMILES Cc1ccc2c(ccc3ccccc23)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylphenanthrene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12/c1-11-6-9-15-13(10-11)8-7-12-4-2-3-5-14(12)15/h2-10H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0939
Porcentaje de pureza >95%