Learn More
2-Methylpentanedioic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16413459
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16413459 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16413459 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW017524
MedChemExpress 2-Methylpentanedioic acid is a metabolite of succinic acid, a citric acid cycle intermediate.
2-Methylpentanedioic acid is a metabolite of succinic acid, a citric acid cycle intermediate.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylpentanedioic acid
CAS 617-62-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H10O4
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (684.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(C)CCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 146.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism