Learn More
2-metilpentano-d14, CDN
Código de producto. 30318484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
0.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30318484 0.5 g 0.50 g
30314220 0.25 g 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30318484 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND54350.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Methylpentane-D14
CAS 284487-65-6
Fórmula molecular C6 D14
Cantidad 0.5 g
Sinónimo Pentane-1,1,1,2,2,3,3,4,5,5,5-d11, 4-(methyl-d3)- (9 CI), 4-(Methyl-d3)pentane-1,1,1,2,2,3,3,4,5,5,5-d11, 2-Methylpentane-d14, 2-Methylpentane-D14
Fórmula InChI InChI=1 S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6 D
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,5,5,5-undeuterio-4-(trideuteriometil)pentano
Peso molecular (g/mol) 100.2616
Formula Weight (peso de la fórmula) 100,1974 g/mol
Porcentaje de pureza 98 átomo % D, mínimo 98% Pureza química