Learn More
2-Metilpentan-2,4-diol, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10538060 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10538060 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
1 options
Código de producto. 10538060 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/5050/08
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
CAS 107-41-5
Punto de fusión -40°C
Punto de ebullición 197°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H14O2
Número MDL 4547
Cantidad 500 mL
Sinónimo hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol
Clave InChI SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(CC(C)(C)O)O
Nombre IUPAC 2-metilpentano-2,4-diol
Peso molecular (g/mol) 118.176
PubChem CID 7870
ChEBI CHEBI:62995
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18g/mol
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-2,4-pentanediol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.