Learn More
2-metiloctano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30312387 100 mg
1 options
Código de producto. 30312387 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC15114100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Methyloctane
CAS 3221-61-2
Nombres de analitos o componentes 2-Methyloctane
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H20
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 2-Methyloctane, NSC 23695
Fórmula InChI InChI=1S/C9H20/c1-4-5-6-7-8-9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCCCC(C)C
Nombre IUPAC 2-metiloctano
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 128.26
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.1565 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.