Learn More
2-metilnonano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30320657 100 mg
1 options
Código de producto. 30320657 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC15114000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylnonane
CAS 871-83-0
Nombres de analitos o componentes 2-Methylnonane
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H22
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 2-Methylnonane, NSC 24849
Fórmula InChI InChI=1S/C10H22/c1-4-5-6-7-8-9-10(2)3/h10H,4-9H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCCCCC(C)C
Nombre IUPAC 2-Metilnonano
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 142.28
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.1722 g/mol