Learn More
Ácido 2-metilnicotínico, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11926341 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11926341 25 g 25 g
10061594 1 g 1 g
10071594 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11926341 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397320250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3222-56-8 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3222-56-8
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00013449
Clave InChI HNTZKNJGAFJMHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylnicotinic acid, 2-methyl-nicotinic acid, 2-methylnicotinicacid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl nicotinic acid, 2-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, methylnicotinic acid, pubchem2458, 2-methylnicotinoic acid, acmc-1ctxp
PubChem CID 643373
Nombre IUPAC ácido 2-metilpiridina-3-carboxílico
SMILES CC1=C(C=CC=N1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylnicotinic acid
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 225.0°C to 228.0°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo o cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylnicotinic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.