Learn More
(+/-)-2-metilnicotina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+/-)-2-Methylnicotine |
| CAS | 64114-31-4 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C11 H16 N2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Pyridine','2-methyl-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, Pyridine','2-methyl-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-','(±)-, 2-Methyl-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, 2-Methyl-3-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridine, rac-2-Methylnicotine, (±)-2-Methylnicotine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N2/c1-9-10(5-3-7-12-9)11-6-4-8-13(11)2/h3,5,7,11H,4,6,8H2,1-2H3/t11-/m0/s1 |
| SMILES | CN1CCC[C@H]1c2cccnc2C |
| Nombre IUPAC | 2-metil-3-[(2S)-1-metilpirrolidin-2-il]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 176.26 |
| Mostrar más |