Learn More
2-Metilnafto[1,2-d]tiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11495377
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Unit Size:
5 g
Product Code. Cantidad Unit Size
11495377 5 g 5 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11495377 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22725.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Methylnaphtho[1,2-d]thiazole
CAS 2682-45-3
Punto de fusión 95°C to 97°C
Fórmula molecular C12H9NS
Número MDL MFCD00004951
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-methylnaphtho 1,2-d thiazole, 2-methyl-beta-naphthothiazole, 2-methylnaphtho 1,2-d 1,3 thiazole, naphtho 1,2-d thiazole, 2-methyl, 2-methyl-b-naphthylthiazole, naphth 1,2-d thiazole, 2-methyl, 2-methyl-.beta.-naphthothiazole, 2-methyinaphtho 1,2-d thiazole, 2-methylbenzo e 1,3 benzothiazole
Clave InChI OUXMJRMYZCEVKO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC2=C(S1)C=CC1=CC=CC=C21
Nombre IUPAC 2-methylnaphtho[1,2-d][1,3]thiazole
Peso molecular (g/mol) 199.27
PubChem CID 75892
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.27
Porcentaje de pureza 98%