Learn More
2-metilnaftaleno, TRC
Código de producto. 30478270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478270 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30478270 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32313025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylnaphthalene
CAS 91-57-6
Fórmula molecular C11 H10
Cantidad 25 g
Sinónimo Naphthalene','2-methyl-, 2-Methylnaphthalene, NSC 3575, β-Methylnaphthalene
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)8-9/h2-8H,1H3
SMILES Cc1ccc2ccccc2c1
Nombre IUPAC 2-metilnaftaleno
Peso molecular (g/mol) 142.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0783