Learn More
2-metilnaftaleno-D10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylnaphthalene-d10 |
| CAS | 7297-45-2 |
| Fórmula molecular | C11 2H10 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Naphthalene-1,2,3,4,5,6,8-d7','7-(methyl-d3)-, 7-(Methyl-d3)naphthalene-1,2,3,4,5,6,8-d7, β-Methylnaphthalene-d10, 2-Methylnaphthalene D10 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)8-9/h2-8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(c([2H])c([2H])c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5,6,8-heptadeuterio-7-(trideuteriometil)naftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 152.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.141 |