Learn More
2-metilnaftaleno-d10, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylnaphthalene-d10 |
| CAS | 7297-45-2 |
| Fórmula molecular | C11 2H10 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Naphthalene-1,2,3,4,5,6,8-d7, 7-(methyl-d3)-;7-(Methyl-d3)naphthalene-1,2,3,4,5,6,8-d7, β-Methylnaphthalene-d10, 2-Methylnaphthalene D10 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H10/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)8-9/h2-8 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c2c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5,6,8-heptadeuterio-7-(trideuteriometil)naftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 152.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.141 g/mol |
| Mostrar más |